Imprimer
Neopentyl glycol diglycidyl Ether 40,00% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diglycidyloxyneopentane, Neopentyl glycol diglycidyl ether
N0448-25ML N0448-500ML
TCIAN0448-25MLEA 17.6 EUR
TCIAN0448-25ML TCIAN0448-500ML
Neopentyl glycol diglycidyl Ether 40,00% (par GC)
Neopentyl glycol diglycidyl Ether
Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216.28 g/mol
Point d'éclair: 141°C
Numéro MDL: MFCD00040687
Numéro CAS: 17557-23-2
EINECS: 241-536-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 40.0 %