Imprimer
N-(2-Nitrophenylsulphenyl)-S-benzyl-L-cysteine dicyclohexylammonium salt ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-Nitrophenylthio)-S-benzyl-L-cysteine Dicyclohexylammonium Salt, Nps-Cys(Bzl)-OH.DCHA, N-Nps-S-benzyl-L-cysteine Dicyclohexylammonium Salt
N0361-1G N0361-5G
TCIAN0361-1GEA 30.8 EUR
TCIAN0361-1G TCIAN0361-5G
N-(2-Nitrophenylsulphenyl)-S-benzyl-L-cysteine dicyclohexylammonium salt ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-(2-Nitrophenylsulphenyl)-S-benzyl-L-cysteine dicyclohexylammonium salt
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₄S₂
MW: 545.76 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038490
Numéro CAS: 7675-65-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -45.0 deg (C=0.7, DMF)
Solubility in N,N-DMF almost transparency