Imprimer
Neostigmine bromide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-((Dimethylcarbamoyl)oxy)-N,N,N-trimethylbenzenaminium bromide, (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium Bromide, (3-Hydroxyphenyl)trimethylammonium Bromide Dimethyl Carbamate
N0358-25G N0358-5G
TCIAN0358-25GEA 175 EUR
TCIAN0358-25G TCIAN0358-5G
Neostigmine bromide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Neostigmine bromide
Formule: C₁₂H₁₉BrN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00011795
Numéro CAS: 114-80-7
EINECS: 204-054-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06464
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %