Nonenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
NSA, Isononenylsuccinic anhydride
N0350-500G
N0350-25G
TCIAN0350-500GEA
198
EUR
TCIAN0350-500G
TCIAN0350-25G
Nonenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Nonenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers)
Formule:
C₁₃H₂₀O₃ Point d'éclair: 147°C |
Numéro MDL:
MFCD00014552 Numéro CAS: 28928-97-4 EINECS: 249-317-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (Morpholine Method) | min. 90.0 % |