Imprimer
3,3',3''-Nitrilotripropanamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
N0342-25G N0342-500G
TCIAN0342-25GEA 39.6 EUR
TCIAN0342-25G TCIAN0342-500G
3,3',3''-Nitrilotripropanamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,3',3''-Nitrilotripropanamide
Formule: C₉H₁₈N₄O₃
Numéro MDL: MFCD00059194
Numéro CAS: 2664-61-1
EINECS: 220-196-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity