Imprimer
Manganese naphthenate (∼6% Mn)
Fournisseur: TCI
Attention
N0340-25G N0340-500G
TCIAN0340-25GEA 17.6 EUR
TCIAN0340-25G TCIAN0340-500G
Manganese naphthenate (∼6% Mn)
Manganese naphthenate
Formule: ₂(C₁₁H₇O₂).Mn
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00147533
Numéro CAS: 1336-93-2
EINECS: 215-650-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Manganese 5.5 to 6.5 %