Imprimer
5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
N0331-25G N0331-500G
TCIAN0331-25GEA 18.7 EUR
TCIAN0331-25G TCIAN0331-500G
5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
Formule: C₉H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00069013
Numéro CAS: 826-62-0
EINECS: 212-557-9
Merck Index: 14,01796
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 163.0 to 166.0 deg-C