Imprimer
4-Nitrotoluene-2-sulphonic acid hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Nitrotoluene-o-sulphonic acid
N0277-25G N0277-500G
TCIAN0277-25GEA 37.4 EUR
TCIAN0277-25G TCIAN0277-500G
4-Nitrotoluene-2-sulphonic acid hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4-Nitrotoluene-2-sulphonic acid hydrate
Formule: C₇H₇NO₅S
MW: 217.20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024914
Numéro CAS: 121-03-9
EINECS: 204-445-3
ONU: 3261
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance) (calcd. on exclusive of SO4)
Water max. 20.0 %
Sulfate max. 5.0 %