Imprimer
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Coniferron, 2-Hydroxy-4-methoxy-1-nitrosobenzene, 5-Methoxy-2-nitrosophenol, 4-Methoxy-1,2-benzoquinone 1-Monoxime
N0271-1G N0271-25G
TCIAN0271-1GEA 17.6 EUR
TCIAN0271-1G TCIAN0271-25G
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059952
Numéro CAS: 13895-38-0
ONU: 1325
ADR: 4.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot EtOH almost transparency