Imprimer
≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphatase substrate, p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphoric acid 4-nitrophenyl ester disodium salt hexahydrate, 4-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate
N0241-1G N0241-25G
TCIAN0241-1GEA 27.5 EUR
TCIAN0241-1G TCIAN0241-25G
≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Formule: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
MW: 371.144 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066288
Numéro CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 28.0 to 30.0 %