Imprimer
4-Nitro-1-naphthylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitronaphthalen-1-amine, 1-Amino-4-nitronaphthalene
N0213-25G N0213-5G
TCIAN0213-25GEA 185 EUR
TCIAN0213-25G TCIAN0213-5G
4-Nitro-1-naphthylamine ≥98.0% (par GC)
4-Nitro-1-naphthylamine
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004026
Numéro CAS: 776-34-1
EINECS: 212-277-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 196.0 deg-C