Imprimer
Nitrofurazone ≥98.0% (par HPLC et méthode UV)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Nitrofurfural Semicarbazone, 2-((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)hydrazinecarboxamide, 5-Nitro-2-Furaldehyde Semicarbazone
N0200-25G N0200-250G
TCIAN0200-25GEA 17.6 EUR
TCIAN0200-25G TCIAN0200-250G
Nitrofurazone ≥98.0% (par HPLC et méthode UV)
Nitrofurazone
Formule: C₆H₆N₄O₄
Numéro MDL: MFCD00003225
Numéro CAS: 59-87-0
EINECS: 200-443-1
Merck Index: 14,06600
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity