Imprimer
Acide 3-nitrobenzènesulfonique hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
N0138-25G N0138-5G
TCIAN0138-25GEA 381 EUR
TCIAN0138-25G TCIAN0138-5G
Acide 3-nitrobenzènesulfonique hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-nitrobenzènesulfonique hydraté
Formule: C₆H₇NO₆S
MW: 221.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064383
Numéro CAS: 98-47-5
EINECS: 202-671-7
ONU: 2305
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 10.0 %