Imprimer
Sodium-1-naphthol-8-sulphonate ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 8-Hydroxy-1-naphthalenesulphonate, Sodium 8-hydroxynaphthalene-1-sulphonate, 8-Hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid Sodium Salt, 1-Naphthol-8-sulphonic acid Sodium Salt
N0034-25G N0034-500G
TCIAN0034-25GEA 37.4 EUR
TCIAN0034-25G TCIAN0034-500G
Sodium-1-naphthol-8-sulphonate ≥96.0% (par HPLC)
Sodium-1-naphthol-8-sulphonate
Formule: C₁₀H₈O₄S
MW: 246.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021524
Numéro CAS: 20215-36-5
EINECS: 243-605-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%