Imprimer
Trisodium naphthalene-1,3,6-trisulphonate hydrate >65.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0021-25G N0021-500G N0021-100G
TCIAN0021-25GEA 22 EUR
TCIAN0021-25G TCIAN0021-500G TCIAN0021-100G
Trisodium naphthalene-1,3,6-trisulphonate hydrate >65.0% (par HPLC)
Trisodium naphthalene-1,3,6-trisulphonate hydrate
Formule: C₁₀H₈O₉S₃·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00003989
Numéro CAS: 5182-30-9
EINECS: 225-962-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a76e2150aa9c7c0bb00ac56b0956477b37d5a8c&vid=2a76e2150aa9c7c0bb00ac56b0956477b37d5a8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 65.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 12.0 %