Imprimer
3-Mercapto-2-methyl-1-pentanol mixture of diasteroisomers 97,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-3-sulphanyl-1-pentanol
M3274-1G M3274-5G
TCIAM3274-1GEA 31.9 EUR
TCIAM3274-1G TCIAM3274-5G
3-Mercapto-2-methyl-1-pentanol mixture of diasteroisomers 97,0 GC, T
3-Mercapto-2-methyl-1-pentanol
Formule: C₆H₁₄OS
MW: 134.24 g/mol
Point d'ébullition: 46°C
Numéro MDL: MFCD08741458
Numéro CAS: 227456-27-1
EINECS: 434-900-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %