Imprimer
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid Methyl Ester Hydrochloride, 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate HCl
M3258-1G M3258-5G
TCIAM3258-1GEA 50.6 EUR
TCIAM3258-1G TCIAM3258-5G
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₂
Point de fusion: 186°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078879
Numéro CAS: 72784-42-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %