Imprimer
Methyl-2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M3254-1G M3254-5G
TCIAM3254-1GEA 35.2 EUR
TCIAM3254-1G TCIAM3254-5G
Methyl-2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate ≥96.0% (par GC)
Methyl-2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate
Formule: C₁₁H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00047173
Numéro CAS: 18372-22-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C