2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine Hydroiodide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4-Methoxyphenethylammonium iodide, 4-(2-Aminoethyl)anisole Hydroiodide, 4-Methoxyphenethylamine Hydroiodide, 2-(4-Methoxyphenyl)ethylammonium iodide
M3240-1G
M3240-5G
TCIAM3240-1GEA
25.3
EUR
TCIAM3240-1G
TCIAM3240-5G
2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine Hydroiodide ≥98.0% (par HPLC)
2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine Hydroiodide
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |