2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrobromide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4-Methoxyphenethylamine hydrobromide, 2-(4-Methoxyphenyl)ethylammonium bromide, 4-(2-Aminoethyl)anisole hydrobromide, 4-Methoxyphenethylammonium bromide
M3239-1G
M3239-5G
TCIAM3239-1GEA
27.5
EUR
TCIAM3239-1G
TCIAM3239-5G
2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrobromide ≥98.0% (par HPLC)
2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrobromide
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |