Imprimer
4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M3236-1G M3236-5G
TCIAM3236-1GEA 41.8 EUR
TCIAM3236-1G TCIAM3236-5G
4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₁BO₄
Numéro MDL: MFCD09997797
Numéro CAS: 454185-98-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C