Imprimer
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-[(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl]cyclohexanecarboxylic acid, 4-((2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)cyclohexanecarboxylic acid, N-(4-Carboxycyclohexylmethyl)maleimide
M3218-1G M3218-5G
TCIAM3218-1GEA 129 EUR
TCIAM3218-1G TCIAM3218-5G
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98,0 GC_ASSAY_METHOD
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₄
MW: 237.26 g/mol
Point de fusion: 91°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03093740
Numéro CAS: 64987-82-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %