Imprimer
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-2-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
M3215-1G M3215-5G
TCIAM3215-1GEA 95.7 EUR
TCIAM3215-1G TCIAM3215-5G
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Formule: C₇H₈F₃N₃
MW: 191.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068119
Numéro CAS: 172648-55-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C