Imprimer
1-Methylimidazole bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methylimidazole Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, 1-Methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
M3210-5G M3210-25G
TCIAM3210-5GEA 35.2 EUR
TCIAM3210-5G TCIAM3210-25G
1-Methylimidazole bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥97.0% (par HPLC)
1-Methylimidazole bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₆H₇F₆N₃O₄S₂
Numéro MDL: MFCD18251286
Numéro CAS: 353239-08-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Water max. 1.0 %