Imprimer
2-Methoxy-6-methylbenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M3208-1G M3208-5G
TCIAM3208-1GEA 56.1 EUR
TCIAM3208-1G TCIAM3208-5G
2-Methoxy-6-methylbenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methoxy-6-methylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00463871
Numéro CAS: 6161-65-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C