Imprimer
3-Methyl-1H-1,2,4-triazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M3178-1G M3178-5G
TCIAM3178-1GEA 39.6 EUR
TCIAM3178-1G TCIAM3178-5G
3-Methyl-1H-1,2,4-triazole ≥98.0% (par GC)
3-Methyl-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₃H₅N₃
Point d'ébullition: 265°C
Numéro MDL: MFCD00233931
Numéro CAS: 7170-01-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C