Imprimer
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M3149-200MG M3149-1G
TCIAM3149-200MGEA 74.8 EUR
TCIAM3149-200MG TCIAM3149-1G
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD20638314
Numéro CAS: 83249-10-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C