Imprimer
Methacrylic anhydride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methacrylic Anhydride [stabilized with 1,1,3-Tris(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)butane]
M3139-100G M3139-500G
TCIAM3139-100GEA 52.8 EUR
TCIAM3139-100G TCIAM3139-500G
Methacrylic anhydride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Methacrylic anhydride
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154.165 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point d'éclair: 83°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008586
Numéro CAS: 760-93-0
EINECS: 212-084-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %