Imprimer
Methylamine cyanate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methylammonium Cyanate
M3134-1G M3134-5G
TCIAM3134-1GEA 63.8 EUR
TCIAM3134-1G TCIAM3134-5G
Methylamine cyanate ≥98.0% (sur base azote total)
Methylamine cyanate
Formule: C₂H₆N₂O
MW: 74.08 g/mol
Numéro CAS: 63405-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %