Imprimer
Mitoxantrone ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthracene-9,10-dione, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis((2-((2-hydroxyethyl)amino)ethyl)amino)anthracene-9,10-dione, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthraquinone
M3133-200MG M3133-1G
TCIAM3133-200MGEA 128 EUR
TCIAM3133-200MG TCIAM3133-1G
Mitoxantrone ≥97.0% (par HPLC)
Mitoxantrone
Formule: C₂₂H₂₈N₄O₆
MW: 444.49 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00242942
Numéro CAS: 65271-80-9
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,06217
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C