Imprimer
2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anisol, 3-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
M3124-1G M3124-5G
TCIAM3124-1GEA 26.4 EUR
TCIAM3124-1G TCIAM3124-5G
2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234.10 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863915
Numéro CAS: 325142-84-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d503d72c60832bd55db946f48d622351c9787117&vid=bbc7f90b022d36e44a24c959ccce38ea403e7c42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %