Imprimer
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl 4-Methylbenzenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl p-Toluenesulphonate, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl Tosylate, 4-Methylbenzenesulphonic acid 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl ester, m-PEG3-Tos
M3122-1G M3122-5G
TCIAM3122-1GEA 85.8 EUR
TCIAM3122-1G TCIAM3122-5G
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl 4-Methylbenzenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl 4-Methylbenzenesulphonate
Formule: C₁₄H₂₂O₆S
MW: 318.38 g/mol
Numéro CAS: 62921-74-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Acid Value max. 3.0