Imprimer
1-Methyl-3-(4-sulphobutyl)imidazolium Hydrogen sulphate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-butylsulphonic-3-methylimidazolium hydrogensulphate
M3120-5G M3120-25G
TCIAM3120-5GEA 109 EUR
TCIAM3120-5G TCIAM3120-25G
1-Methyl-3-(4-sulphobutyl)imidazolium Hydrogen sulphate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
1-Methyl-3-(4-sulphobutyl)imidazolium Hydrogen sulphate
Formule: C₈H₁₆N₂O₇S₂
MW: 316.34 g/mol
Numéro MDL: MFCD12761445
Numéro CAS: 827320-59-2
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %