Imprimer
1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester, [6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Methyl-4-(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)piperazine, 6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-boronic acid Pinacol ester
M3116-200MG M3116-1G
TCIAM3116-200MGEA 38.5 EUR
TCIAM3116-200MG TCIAM3116-1G
1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine
Formule: C₁₆H₂₆BN₃O₂
Numéro MDL: MFCD07437995
Numéro CAS: 918524-63-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C