4'-Methoxy-N,N-di-p-tolyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
M3112-1G
M3112-5G
TCIAM3112-1GEA
44
EUR
TCIAM3112-1G
TCIAM3112-5G
4'-Methoxy-N,N-di-p-tolyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4'-Methoxy-N,N-di-p-tolyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |