Imprimer
Mitoxantrone dihydrochloride ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
M3110-100MG M3110-25MG
TCIAM3110-100MGEA 138 EUR
TCIAM3110-100MG TCIAM3110-25MG
Mitoxantrone dihydrochloride ≥97.0% (par HPLC)
Mitoxantrone dihydrochloride
Formule: C₂₂H₃₀Cl₂N₄O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00242943
Numéro CAS: 70476-82-3
EINECS: 274-619-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06217
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%