Imprimer
Acide 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M3095-25G M3095-5G
TCIAM3095-25GEA 159 EUR
TCIAM3095-25G TCIAM3095-5G
Acide 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD01091014
Numéro CAS: 213598-09-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C