Imprimer
Mollugin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate
M3091-10MG M3091-50MG
TCIAM3091-10MGEA 71.5 EUR
TCIAM3091-10MG TCIAM3091-50MG
Mollugin ≥98.0% (par HPLC)
Mollugin
Formule: C₁₇H₁₆O₄
MW: 284.31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02752331
Numéro CAS: 55481-88-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C