Imprimer
4-Bromo-3-fluorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
M3083-5G M3083-25G
TCIAM3083-5GEA 110 EUR
TCIAM3083-5G TCIAM3083-25G
4-Bromo-3-fluorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrFO₂
Numéro MDL: MFCD08436044
Numéro CAS: 849758-12-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C