Imprimer
N-Methyl-3-nitroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M3042-1G M3042-5G
TCIAM3042-1GEA 106 EUR
TCIAM3042-1G TCIAM3042-5G
N-Methyl-3-nitroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Methyl-3-nitroaniline
Formule: C₇H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00963641
Numéro CAS: 619-26-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ccabcb6825ac09270732a7f47f982fedbd74ffb&vid=2ccabcb6825ac09270732a7f47f982fedbd74ffb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C