Imprimer
1-Methyl-3-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-3-n-octylimidazolium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
M3039-5G M3039-25G
TCIAM3039-5GEA 81.4 EUR
TCIAM3039-5G TCIAM3039-25G
1-Methyl-3-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥97.0% (par HPLC)
1-Methyl-3-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule: C₁₄H₂₃F₆N₃O₄S₂
Numéro MDL: MFCD08458946
Numéro CAS: 178631-04-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=297442b54c0188aafbeab8ea8367a25222448acc&vid=ac5548256880f1acbad8de3a8635b0c875b8df98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %