Imprimer
1-Methyl-3-propylimidazolium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-propenyl-3-methylimidazolium bromide
M3034-5G M3034-25G
TCIAM3034-5GEA 50.6 EUR
TCIAM3034-5G TCIAM3034-25G
1-Methyl-3-propylimidazolium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Methyl-3-propylimidazolium bromide
Formule: C₇H₁₃BrN₂
MW: 205.10 g/mol
Numéro MDL: MFCD17014727
Numéro CAS: 85100-76-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73fd5e9112202dda4612e3846bb38d0f81996158&vid=73fd5e9112202dda4612e3846bb38d0f81996158&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %