4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-beta-D-galactosaminide hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
4-Methylumbelliferyl N-Acetyl-beta-D-galactosaminide, 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside
M3029-250MG
M3029-1G
TCIAM3029-250MGEA
136
EUR
TCIAM3029-250MG
TCIAM3029-1G
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-beta-D-galactosaminide hydrate ≥98.0% (par HPLC)
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-beta-D-galactosaminide hydrate
Formule:
C₁₈H₂₁NO₈ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00067658 Numéro CAS: 36476-29-6 EINECS: 253-052-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 3.40 to 4.00 % |
Specific rotation [a]20/D | +23.0 to +26.0 deg (C=0.4, DMSO) |