Imprimer
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucopyranoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-Glucopyranoside, 4-MU-β-D-Glc, 4-Methyl-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, MUGlucosid
M3022-1G M3022-250MG
TCIAM3022-1GEA 84.7 EUR
TCIAM3022-1G TCIAM3022-250MG
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₁₆H₁₈O₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063694
Numéro CAS: 18997-57-4
EINECS: 242-736-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -97.5 to -108.0 deg (C=0.3, water)