Imprimer
Methoxy(dimethyl)octadecylsilane 90,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methoxydimethyl(octadecyl)silane
M3011-25ML M3011-5ML
TCIAM3011-25MLEA 123 EUR
TCIAM3011-25ML TCIAM3011-5ML
Methoxy(dimethyl)octadecylsilane 90,0 GC_ASSAY_METHOD
Methoxy(dimethyl)octadecylsilane
Formule: C₂₁H₄₆OSi
MW: 342.68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042920
Numéro CAS: 71808-65-6
EINECS: 276-039-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %