Imprimer
Chlorure de m-anisoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M2992-5G M2992-25G
TCIAM2992-5GEA 27.5 EUR
TCIAM2992-5G TCIAM2992-25G
Chlorure de m-anisoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de m-anisoyle
Formule: C₈H₇ClO₂
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00000673
Numéro CAS: 1711-05-3
EINECS: 216-975-2
ONU: 1729
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84bfa14a04a86e378a06e9db7c70a850612b090d&vid=84bfa14a04a86e378a06e9db7c70a850612b090d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %