Imprimer
N-[2-(Methacryloyloxy)ethyl]-N,N-dimethylbutan-1-aminium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyl[2-(methacryloyloxy)ethyl](dimethyl)ammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
M2987-1G M2987-5G
TCIAM2987-1GEA 62.7 EUR
TCIAM2987-1G TCIAM2987-5G
N-[2-(Methacryloyloxy)ethyl]-N,N-dimethylbutan-1-aminium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-[2-(Methacryloyloxy)ethyl]-N,N-dimethylbutan-1-aminium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₁₄H₂₄F₆N₂O₆S₂
Numéro CAS: 1616483-28-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %