Imprimer
Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl Phthalate ≥90.0% (par analyse titrimétrique) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M2940-25G M2940-500G
TCIAM2940-25GEA 17.6 EUR
TCIAM2940-25G TCIAM2940-500G
Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl Phthalate ≥90.0% (par analyse titrimétrique) stabilisé
Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl Phthalate
Formule: C₁₄H₁₄O₆
Numéro MDL: MFCD00066298
Numéro CAS: 27697-00-3
EINECS: 248-616-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %