Imprimer
Methyl (3,5-Dimethoxyphenyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid methyl ester
M2933-1G M2933-5G
TCIAM2933-1GEA 51.7 EUR
TCIAM2933-1G TCIAM2933-5G
Methyl (3,5-Dimethoxyphenyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Methyl (3,5-Dimethoxyphenyl)acetate
Formule: C₁₁H₁₄O₄
Point d'ébullition: 94°C
Numéro MDL: MFCD00089971
Numéro CAS: 6512-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2add575640e3a6521b08511e0aa9ef0b9311b1da&vid=2add575640e3a6521b08511e0aa9ef0b9311b1da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %