Methyl-1-(tert-butoxycarbonyl)-piperidine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Methyl 1-Boc-2-piperidinecarboxylate, 1-Boc-2-piperidinecarboxylic acid methyll ester, Methyl 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-piperidinecarboxylate, Piperidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 2-Methyl ester, 1-tert-Butyl 2-Methyl Piperidine-1,2-dicarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-piperidinecarboxylic acid methyll ester
M2917-5G
M2917-25G
TCIAM2917-5GEA
31.9
EUR
TCIAM2917-5G
TCIAM2917-25G
Methyl-1-(tert-butoxycarbonyl)-piperidine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-1-(tert-butoxycarbonyl)-piperidine-2-carboxylate
Formule:
C₁₂H₂₁NO₄ MW: 243.31 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD06795925 Numéro CAS: 167423-93-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Acid Value | max. 2.0 |